Merck
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
V 536010
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’430.00
CHF 2’430.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’430.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 2’430.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 887-662-30
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)