Merck
GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Synonym(e):
CU096010
Größe auswählen
1 EA
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 330.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102011
NACRES:
NA.23
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 115-816-35
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)