Merck
520365
Sigma-Aldrich
Kupfer-Zinn-Legierung
spherical powder, −200 mesh
Synonym(e):
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Lineare Formel:
Sn5Cu84
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
31152304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
spherical powder
Zusammensetzung
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
Partikelgröße
−200 mesh
SMILES String
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
InChIKey
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.