Merck
GF99693725
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 100 g, condition atomized
Synonym(e):
CU096010
Größe auswählen
1 EA
CHF 207.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 207.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102011
NACRES:
NA.23
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 996-937-25
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)