Merck
GF61715943
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 200 g, condition atomized
Synonym(e):
CU096010
Größe auswählen
1 EA
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 225.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102011
NACRES:
NA.23
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 617-159-43
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)