Merck
E29508
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexylamin
98%
Synonym(e):
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
Größe auswählen
100 ML
CHF 25.60
1 L
CHF 92.90
CHF 25.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 25.60
1 L
CHF 92.90
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
1209249
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 25.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
563 °F
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChIKey
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.[1]
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.[2]
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. What is the water content present in 2-Ethyl-1-hexylamine.
    1 answer
    1. Unfortunately, the water content of this product has not been determined.