Wichtige Dokumente
D201146
Dioctylamin
97%
Synonym(e):
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-16 °C (lit.)
Dichte
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
InChIKey
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Ionic liquids based on the tetra-alkyl-dimethylguanidinium cation [1]
- N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide based perylene photosensitizers.[2]
It can be also employed as a surfactant in the shape-controlled synthesis of some nanoparticles.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?