Merck
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexendinitril
97%
Synonym(e):
1,4-Dicyan-2-buten, trans-3-Hexendisäuredinitril
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CH=CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
Beilstein:
1720228
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
SMILES String
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChIKey
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)