Merck
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion
96%
Synonym(e):
trans-1,2-Dibenzoyl-ethylen
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH=CHCOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
Beilstein:
743958
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChIKey
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1