Merck
D8208
Sigma-Aldrich
1,4-Diacetylbenzol
99%
Synonym(e):
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
Größe auswählen
5 G
CHF 252.00
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 252.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(COCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
Beilstein:
1907515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)