Merck
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylendiantipyrin
97%
Synonym(e):
Diantipyrylmethan, Trichachnin Monohydrat
Größe auswählen
25 G
CHF 78.20
CHF 78.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 78.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N4O2 ·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.48
Beilstein:
59702
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 78.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
InChIKey
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)