Merck
D151602
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylbutan
98%
Synonym(e):
Diisopropyl
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730737
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
~7.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Dichte
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Dimethylbutan kann in Gegenwart unterstützter Katalysatoren von Ruthenium, Nickel, Kobalt und Eisen mittels Hydrogenolyse in kleinere Kohlenwasserstoffe gespalten werden, insbesondere Methan.[1]
Anwendung
  • Synthese, Struktur und Eigenschaften des Kondensationsprodukts von Hexaoxocyclohexan mit 2,3-Bis-(hydroxyamino)-2,3-dimethylbutan: Erläutert die chemische Synthese und Strukturanalyse einer neuartigen Verbindung aus Hexaoxocyclohexan und 2,3-Dimethylbutan (EV Tretyakov, AO Tkacheva, 2014).
  • Katalysatoren durch Design – Oberflächen-Organometallchemie auf Oxid und Metall zur Dehydrierung von 2,3-Dimethylbutan: In diesem Artikel wird die Entwicklung eines selektiven Katalysatorsystems für die Dehydrierung von 2,3-Dimethylbutan erläutert. Dabei wird die Stabilität und Effizienz des Katalysators betont (P Rouge, A Garron, S Norsic, C Larabi, N Merle, 2019).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrogenolysis of 2,3-dimethylbutane on supported ruthenium, nickel, cobalt, and iron.
Machiels CJ & Anderson RB
J. Catal., 58(2), 260-267 (1979)
Kinetic study of the photochlorination of 2, 3-dimethylbutane and other alkanes in solution in the presence of benzene. First measurements of the absolute rate constants for hydrogen abstraction by the" free" chlorine atom and the chlorine atom-benzene. pi.-complex. Identification of these two species as the only hydrogen abstractors in these systems.
Bunce NJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 107(19), 5464-5472 (1985)
Gas hydrate equilibria of 2, 3-Dimethylbutane and benzene with methane and nitrogen.
?stergaard KK, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 78(5), 731-737 (2000)
Diffusion of benzene, toluene, naphthalene, and phenanthrene in supercritical dense 2, 3?dimethylbutane.
Sun CKJ & Chen SH
AIChE Journal, 31(11), 1904-1910 (1985)
2,3-Dimethylbutane. CAS# 79-29-8.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 111-118 (1999-10-28)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf