Wichtige Dokumente
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
203-523-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2-Methylpentane, for synthesis
Dampfdruck
227 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C
Expl.-Gr.
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-154 °C
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Löslichkeit
0.14 g/L
Dichte
0.65 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup