Wichtige Dokumente
C4790
Carbenoxolon Dinatriumsalz
≥98%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid 3-hemisuccinate
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CCC(O)=O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23?,24-,27+,30+,31?,32-,33+,34+;;/m0../s1
InChIKey
BQENDLAVTKRQMS-FDPMUVMVSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?