C122106
Cytidin
99%
Synonym(e):
Cytosin-β-D-ribosid, Cytosin-1-β-D-ribofuranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +33°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
210-220 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Uck1(22245)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable