Merck
C119903
Sigma-Aldrich
1-Cyclopropylethanol
99%
Synonym(e):
α-Methylcyclopropanmethanol, Cyclopropyl-methylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1839704
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)C1CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-4(6)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)