Wichtige Dokumente
482099
Cyclopropanmethanol
≥99.5%
Synonym(e):
CPMO, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylmethanol, Hydroxymethyl-cyclopropan
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?