Merck
C115908
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentylpropionsäure
98%
Synonym(e):
Cyclopentanpropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
C5H9CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)