Merck
258105
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure
ACS reagent, 95.0-98.0%
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Beschreibung
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
Assay
95.0-98.0%
Form
liquid
Glührückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Schwefelsäure kann als Katalysator für Folgendes verwendet werden:
  • Bei der Hydrolyse von primären oder sekundären Nitroalkansalzen zu Aldehyden oder Ketonen.
  • Bei der selektiven Hydrolyse von Nitrilen zu Amiden.
  • Bei der Synthese von t-Alkylcarbinaminen mittels Ritter-Reaktion zwischen Nitrilen und Alkenen.
  • Zum Herstellen von 3,4-Dialkyl-2(5H)-furanonen durch Carbonylierung von α,β-ungesättigten Aldehyden.
  • Bei der Nitrierung von aromatischen Carbocyclen und heteroaromatischen Verbindungen.
  • Bei der Friedel-Craft-Ketonsynthese mit Anhydriden mittels α-Amidoalkylierungsreaktion.
H2SO4 kann auch in folgenden Reaktionen eingesetzt werden:
  • Michael-Additionsreaktionen
  • Elektrophile Substitutionsreaktionen
  • Veresterung von stark gehinderten aromatischen Säuren
  • Aldol-Kondensationsreaktion
  • Beckmann-Umlagerung
  • Hofmann-Löffler-Freytag-Reaktion
  • Isomerisation
  • Dehydrierung
  • Sulfonierung
Sonstige Hinweise
ACS-Spezifikation wie bei Produkt 320501
4L und 4X4L sind in Polyflaschen verpackt
SKU-Packungsgrößen mit dem Zusatz -PC sind in PVC-beschichteten Glasflaschen verpackt.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Tim Olding et al.
Physics in medicine and biology, 56(5), 1259-1279 (2011-02-03)
This work develops imaging protocols for improved dose readout of a Fricke-xylenol orange-gelatin (FXG) gel-filled 1 L polyethylene terephthalate (PETE) jar dosimeter using a commercial Vista(TM) cone-beam optical computed tomography (CT) scanner from Modus Medical Devices Inc. (London, ON, Canada).
Steven Babic et al.
Physics in medicine and biology, 53(6), 1637-1650 (2008-03-28)
Freshly prepared radiochromic ferrous xylenol-orange (FX) gels optically scanned with a light source exhibit a threshold dose response that is thermally and wavelength dependent. Correction for this threshold dose leads to accurate dose calibration and better reproducibility in multiple fraction
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Artikel
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protokolle
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.