Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mw 441.40 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
dark yellow
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
General description
Application
- Untersuchung der Rolle von Vitaminen und Aminosäuren für das Wachstum von Hybridomen und die Produktion von monoklonalen Antikörpern
- Zellen und Behandlungen
- Perforin-Gentargeting mit dem CRISPR/Cas-Geneditierungsansatz
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?