CS20MS05F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonym(e):
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materialien
Millistak+® media
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Breite
17.3 cm (6.8 in.)
Filtrationsfläche
0.55 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Als µPod-Format-Einheit bietet der CLARISOLVE® Tiefenfilter die schnellste und effizienteste Art und Weise, Zufuhren mit hoher Dichte zu klären und Prozesse einfach von stromaufwärts nach stromabwärts ohne Zentrifugation zu übertragen.
Dieser CLARISOLVE® Filter hat eine Filtrationsfläche von 0,55 m2 und ein Lab Scale Pod-Einheit-Format.
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
WGK
WGK 3