Fortfahren mit
8.02811
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
Synonym(e):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 36.70
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.53
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-878-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
CHF 36.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01949109681689777
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
216.5 °C
bp
-
bp
-
bp
-
mp
146-151 °C
mp
174-179 °C
mp
148-150 °C (lit.)
mp
-
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Chlorosuccinimide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802811025004022536376271
802811000504022536376264