Merck
B77401
Sigma-Aldrich
2-Brom-1-Phenylpropan
96%
Synonym(e):
2-Phenyl-propylbromid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(Br)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChIKey
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)