Merck
319880
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-propylbenzol
99%
Größe auswählen
25 G
CHF 61.20
CHF 61.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 61.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 61.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
Dichte
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
InChIKey
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)