Merck
705055
Sigma-Aldrich
4,4′-Azopyridin
Synonym(e):
Azobis(4-pyridin)
Größe auswählen
1 G
CHF 144.00
5 G
CHF 399.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 144.00
5 G
CHF 399.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C
SMILES String
c1cc(ccn1)N=Nc2ccncc2
InChI
1S/C10H8N4/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChIKey
XUPMSLUFFIXCDA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4′-Azopyridin ist eine aromatische heterozyklische Verbindung, die als Ligand bei der Bildung des [HgI2(4,4′-azopyridin)]n-Komplexes verwendet wird. [1] [2]
Anwendung
4,4′-Azopyridin kann wie folgt verwendet werden:
  • Zum Herstellen von porösen Koordinationspolymeren (PCP) durch Umsetzung mit Zn(NO3)2 und 1,4-Benzoldicarbonsäure.[3]
  • Als Reagens für die Umwandlung von aliphatischen Alkoholen zu Disulfiden unter Mitsunobu-Bedingungen.[4]
  • Zum Herstellen von 4,4′-Azopyridin-verbrückten zweikernigen Zink(II)-Komplexen.[5]
Reaktant für die Herstellung von:
  • Flexiblen porösen Koordinationspolymeren, die mittels solvothermaler In-situ-Reduktionsreaktion aus 1,2-Bis(4-pyridyl)hydrazin hergestellt werden
  • Metallorganischen Gerüsten auf der Grundlage von Übergangsmetall-Carboxylat-Clustern als sekundäre Bauelemente
  • Heteroaromatischen Azoverbindungen unter Mitsunobu-Bedingungen
  • Mn(II)-, Co(II)- und Zn(II)-Koordinationspolymeren
  • Niedrigdimensionalen und porösen Koordinationsverbindungen, die zu supramolekularen aromatischen Wechselwirkungen in der Lage sind
Reagens in:
  • Einfache Mitsunobu-Veresterungsreaktionen
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Heteroaromatic azo compounds as efficient and recyclable reagents for direct conversion of aliphatic alcohols into symmetrical disulfides
Iranpoor N, et al.
Tetrahedron Letters, 53(51), 6913-6915 (2012)
A novel 4, 4′-azopyridine-bridged binuclear zinc complex
Zhu L, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 56(17), 1447-1453 (2003)
4, 4?-Azopyridine as an easily prepared and recyclable oxidant for synthesis of symmetrical disulfides from thiols or alkyl halides (tosylates)/thiourea}
Khalili, Dariush and Iranpoor
Journal of Sulfur Chemistry, 36, 544-555 (2015)
Flexible porous coordination polymers constructed from 1, 2-bis (4-pyridyl) hydrazine via solvothermal in situ reduction of 4, 4′-azopyridine
Liu X, et al.
Dalton Transactions, 40(34), 8549-8554 (2011)
A novel HgI2 adduct with an azopyridine ligand: synthesis, structure and optical refractive effect of [HgI2 (4, 4?-azopyridine)] n
Niu, Yunyin and Song
CrystEngComm, 3, 152-154 (2001)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf