Merck
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Synonym(e):
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
Größe auswählen
25 G
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 178.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
imide
SMILES String
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
InChIKey
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)