Merck
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H33NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Verunreinigungen
may contain ≤15 wt. % Ethanol
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChIKey
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)