Wichtige Dokumente
8.52035
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OtBu
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-t.-butyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 112.00
5 G
CHF 427.00
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 112.00
5 G
CHF 427.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
product name
Fmoc-Glu-OtBu, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChIKey
GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Selectively protected building block for library synthesis or the preparation of γ-glutamyl peptides by Fmoc SPPS. After condensation of the side-chain carboxy with an appropriate amine or alcohol, the γ-amino and carboxy functions can be selectively unmasked with 20% piperidine in DMF and 50% TFA in DCM respectively, facilitating the synthesis of branched esters, amides, lactams and lactones containing the glutamyl unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
  • Discovery of novel OXM-based glucagon-like peptide 1 (GLP-1)/glucagon receptor dual agonists: Research utilized Fmoc-Glu-OtBu for the synthesis of novel dual agonists, underlining its application in developing treatments for metabolic disorders (X Zhang, Y Cai, et al. - Peptides, 2023).
  • Engineering a potent and long-acting GLP-1/Y2 receptor dual agonist: Fmoc-Glu-OtBu was used in the synthesis of a dual agonist, showcasing its utility in pharmaceutical developments for diabetes and obesity (J Xu, S Wang, et al. - Peptides, 2023).
Verlinkung
Replaces: 04-12-1075
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable