8.52086
Fmoc-Asp(O-2-PhiPr)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-2-phenylisopropyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Asp(O-2-PhiPr)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥93.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C28H27NO6/c1-28(2,18-10-4-3-5-11-18)35-25(30)16-24(26(31)32)29-27(33)34-17-23-21-14-8-6-12-19(21)20-13-7-9-15-22(20)23/h3-15,23-24H,16-17H2,1-2H3,(H,29,33)(H,31,32)/t24-/m0/s1
InChIKey
MEAHCBOPNIDLFH-DEOSSOPVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] C. Yue, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 323.
[2] F. Dick, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 339.
[3] J. W. Taylor, et al., Poster 185 presented at the American Peptide Symposium, San Diego, 2001.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 93.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.