Wichtige Dokumente
96092
N-Z-1,3-propandiamin -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
N-Z-1,3-diamino-propan -hydrochlorid, Benzyl-N-(3-aminopropyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (AT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C
Funktionelle Gruppe
Cbz
amine
SMILES String
[H]Cl.NCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14);1H
InChIKey
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?