Wichtige Dokumente
911887
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl (bromoethyl)carbamate
Synonym(e):
Benzyl boronate tag, Bromoethyl boronic acid pinacol ester nuclear tag, Nucleus-targeting probe building block
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)