Wichtige Dokumente
912530
(4-((((2-Aminoethyl)carbamoyl)oxy)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Amino boronic acid nuclear tag, Benzyl boronate tag, Nucleus-targeting probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)