Wichtige Dokumente
49510
L-Glutaminsäure-5-benzylester
≥99.0% (T)
Synonym(e):
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
181-182 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Anwendung
- Synthesis of bioreducible block copolymers based on poly(ethylene glycol) and poly(γ-benzyl L-glutamate) for Intracellular drug delivery.[3]
- Synthesis of biodegradable poly(L-glutamic acid)-b-polylactide for magnetic resonance imaging (MRI)-visible drug delivery system.[4]
- Synthesis of pH and temperature-responsive diblock copolymers based on poly(L-glutamic acid).[5]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?