Wichtige Dokumente
908703
[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbbpy)]PF6
≥95%
Synonym(e):
[(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)-bis-(5-methyl-2-(5-fluoro-phenyl)-pyridine)-iridium(III)] hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
InChIKey
SNWREQGMGVVZPS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)