Merck
900539
Sigma-Aldrich
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Synonym(e):
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
Größe auswählen
100 MG
CHF 121.00
CHF 121.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 121.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H45F3IrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
877.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
372.5 °C
Photokatalysatoraktivierung
430 nm
SMILES String
[Ir](c5c(ccc(c5)F)c6nccc(c6)C(C)(C)C)(c3c(ccc(c3)F)c4nccc(c4)C(C)(C)C)c1c(ccc(c1)F)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI
1S/3C15H15FN.Ir/c3*1-15(2,3)12-8-9-17-14(10-12)11-4-6-13(16)7-5-11;/h3*4,6-10H,1-3H3;
InChIKey
KBFAZTBWJUCETR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst which readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)