Merck
907146
Sigma-Aldrich
Styrol
contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Synonym(e):
Phenylethylen, Vinylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
Beilstein:
1071236
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Assay
≥99% (GC)
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Enthält
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Expl.-Gr.
6.1 %
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ultra high purity styrene monomer.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F
Flammpunkt (°C)
32 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)