Merck
902780
Sigma-Aldrich
Kohlenstoffdisulfid -Lösung
5.0 M in hexane
Größe auswählen
25 ML
CHF 46.50
100 ML
CHF 108.00
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 46.50
100 ML
CHF 108.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Konzentration
5.0 M in hexane
Brechungsindex
n/D 1.434
Dichte
0.832 g/mL
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
< -30.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)