Merck
902454
Sigma-Aldrich
Uridine-d13 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Größe auswählen
1 MG
CHF 112.00
10 MG
CHF 665.00
25 MG
CHF 1’220.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 112.00
10 MG
CHF 665.00
25 MG
CHF 1’220.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D13N2Na2O15P3
Molekulargewicht:
541.19
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+13
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N(C1=O)[2H]
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)