Merck
603015
Sigma-Aldrich
Wasser-17O
10-14.9 atom % 17O
Synonym(e):
17O Labeled water
About This Item
Lineare Formel:
H217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
19.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50202301
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
10-14.9 atom % 17O
Mol-Gew.
18.12 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)