Merck
489484
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
Größe auswählen
1 G
CHF 811.00
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 811.00
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)213CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;