Merck
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butter-4-13C-säure Natriumsalz
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-3-(methyl-13C),4-13C
Größe auswählen
100 MG
CHF 445.00
500 MG
CHF 1’040.00
1 G
CHF 1’910.00
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 445.00
500 MG
CHF 1’040.00
1 G
CHF 1’910.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.