901594
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in THF
Synonym(e):
Diisopropylmethanediimine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Konzentration
1 M in THF
Dichte
0.870 g/mL
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChIKey
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-16.66 °C