Wichtige Dokumente
901593
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Synonym(e):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1 M in THF
Brechungsindex
n/D 1.4095
Dichte
0.9079
SMILES String
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
0.5 °F
Flammpunkt (°C)
-17.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)