Wichtige Dokumente
901612
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Synonym(e):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1 M in DMF
Dichte
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
137.3 °F
Flammpunkt (°C)
58.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)