Merck
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphoniumtosylat
≥95.0% (31P-NMR)
Synonym(e):
Methyltriisobutylphosphoniumtosylat
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (31P-NMR)
Dichte
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)