Wichtige Dokumente
901411
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6D4(CO2C2D5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChIKey
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)