Merck
492221
Sigma-Aldrich
Diethylphthalat-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Größe auswählen
25 MG
CHF 364.00
250 MG
CHF 676.00
CHF 364.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 364.00
250 MG
CHF 676.00
About This Item
Lineare Formel:
C6D4(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 364.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
298-299 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
1.158 g/mL at 25 °C
Format
neat
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChIKey
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)