Merck
617253
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-dimethylester-d6
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D6H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F
Flammpunkt (°C)
146 °C