Merck
750840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
NH4N18O3
Molekulargewicht:
86.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;
InChIKey
DVARTQFDIMZBAA-HHKSVJRBSA-O
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)