492256
Dimethylphthalat-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C
Format
neat
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChIKey
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
WGK
WGK 1